Learn More
5-Fluor Uracil, TRC
Product Code. 30005145
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde
30005145 10 g
30008773 100 g
18020850 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30005145 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCF59600010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 51-21-8
Molekylær formel C4 H3 F N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 130.08
Synonym Fluorouracil, 5-Fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Flucytosine Imp. A (EP), 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5-fluoro-, Uracil, 5-fluoro- (8CI), 5-Fluoro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 2,4-Dihydroxy-5-fluoropyrimidine, 2,4-Dioxo-5-fluoropyrimidine, 5-FU, 5-Fluoracyl, 5-Fluoro-1H-pyrimidine-2,4-dione, 5-Fluoro-2,4-dihydroxypyrimidine, 5-Fluoro-2,4-pyrimidinedione, 5-Fluoropyrimidine-2,4-diol, 5-Fluorouracil, 5-Oncouracil, Adrucil, Arumel, Carac, Carzonal, DBL, Efudex, Efudix, Efurix, FU, Fluoroblastin, Fluoroplex, Fluorouracile Accord, Flurablastin, Fluracedyl, Fluracil, Fluracilum, Fluri, Fluril, Ftoruracil, Kecimeton, NSC 19893, Phthoruracil, Phtoruracil, Queroplex, Ro 2-9757, Sigma 03738, Timazin, U 8953, Ulup, Fluorouracil
IUPAC navn 5-fluoro-1H-pyrimidin-2,4-dion
SMIL FC1=CNC(=O)NC1=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Fluorouracil
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
Formel vægt 130.0179
Procent renhed >95%