Få mere at vide
5-fluor-m-xylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467267
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11467267 5 g 5g
11457267 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11467267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15020.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 461-97-2 | C8H9F | 124.158 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 461-97-2
Molekylær formel C8H9F
Molekylvægt (g/mol) 124.158
MDL nummer MFCD00052366
InChI nøgle RCWIWNUVHNAUQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylfluorobenzene, 5-fluoro-m-xylene, 1,3-dimethyl-5-fluorobenzene, benzene, 1-fluoro-3,5-dimethyl, pubchem4410, 5-fluoro-1,3-xylene, acmc-1ahss, 3,5-dimethyl-fluorobenzene, 3,5-dimethylphenyl fluoride, ksc497s5r
PubChem CID 521192
IUPAC navn 1-fluor-3,5-dimethylbenzen
SMIL CC1=CC(=CC(=C1)F)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-m-xylene
Tæthed 0.983
Mængde 5 g
Brydningsindeks 1.476
FN nummer UN1993
Beilstein 1926374
Kogepunkt 144°C to 145°C
Formel vægt 124.16
Procent renhed 97%