Få mere at vide
5-Fluor Isatin, TRC
Artikelnummer. 30398370
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30398370 25 g
1 options
Artikelnummer. 30398370 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF59200025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoroisatin
CAS 443-69-6
Molekylær formel C8 H4 F N O2
Mængde 25 g
Synonym 1H-Indole-2,3-dione, 5-fluoro-, Indole-2,3-dione, 5-fluoro- (7CI,8CI), Isatin, 5-fluoro- (6CI), 5-Fluoro-1H-indole-2,3-dione, 5-Fluoro-2,3-indoledione, 5-Fluoroindoline-2,3-dione, 5-Fluoroisatin, 5-Fluoroisatine, NSC 39161
InChI formel InChI=1S/C8H4FNO2/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)8(12)10-6/h1-3H,(H,10,11,12)
SMIL Fc1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
IUPAC navn 5-fluoro-1H-indol-2,3-dion
Molekylvægt (g/mol) 165.12
Formel vægt 165.0226