Få mere at vide
5-Fluoro D,L-Tryptophan Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Fluoro-D,L-tryptophan |
| CAS | 154-08-5 |
| Molekylær formel | C11 H11 F N2 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 5-Fluoro D,L-Tryptophan |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11FN2O2/c12-7-1-2-10-8(4-7)6(5-14-10)3-9(13)11(15)16/h1-2,4-5,9,14H,3,13H2,(H,15,16) |
| SMIL | NC(Cc1c[nH]c2ccc(F)cc12)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-3-(5-fluoro-1H-indol-3-yl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.22 |
| Formel vægt | 222.0805 |