Få mere at vide
5-Fluoro-D,L-lysine Hydrochloride (90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Fluoro-D,L-lysine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13FN2O2.ClH/c7-4(3-8)1-2-5(9)6(10)11;/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11);1H |
| Mængde | 0.5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |