missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Fluoro Cytosine-13C,15N2, TRC

Artikelnummer. 17983235
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17983235 1 mg
17954605 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17983235 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF5890021MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1216616-31-7
Molekylær formel 13C C3 H4 F 15N2 N O
Molekylvægt (g/mol) 132.07
Synonym 2(1H)-Pyrimidinone-2-13C-1,3-15N2, 6-amino-5-fluoro-, 4-Amino-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one-2-13C-1,3-15N2, 6-Amino-5-fluoro-2(1H)-pyrimidinone-2-13C-1,3-15N2, Flucytosine-13C,15N2, 5-Fluorocytosine-2-13C-1,3-15N2, 5-Fluoro cytosine-13C,15N2, 6-Amino-2-oxo-5-fluoropyrimidine-2-13C-1,3-15N2
IUPAC navn 4-amino-5-fluoro-(2^{13}C,1,3-^{15}N_{2})1H-pyrimidin-2-one
SMIL NC1=[15N][13C](=O)[15NH]C=C1F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Fluorocytosine-2-13C-1,3-15N2
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C4H4FN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)/i4+1,7+1,8+1
Formel vægt 132.0313
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.