Få mere at vide
5-fluor-5'-deoxyuridin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16594354 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16594354 1 g
16504364 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16594354 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 462790010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9-5-3094
Molekylær formel C9H11FN2O5
Molekylvægt (g/mol) 246.19
MDL nummer MFCD00866530 MFCD00866530
InChI nøgle ZWAOHEXOSAUJHY-ZIYNGMLESA-N
IUPAC navn 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-methyloxolan-2-yl]-5-fluor-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-2,4-dion
SMIL C[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N1C=C(F)C(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-5 '-deoxyuridine
Smeltepunkt 188.0°C to 192.0°C
Mængde 1 g
Formel vægt 246.19