Få mere at vide
5-Fluoro-4-hydroxy-2-methoxypyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30395371
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30395371 5 g
1 options
Artikelnummer. 30395371 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF5917755G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-4-hydroxy-2-methoxypyrimidine
CAS 1480-96-2
Molekylær formel C5 H5 F N2 O2
Mængde 5 g
Synonym Capecitabine Impurity 35
InChI formel InChI=1S/C5H5FN2O2/c1-10-5-7-2-3(6)4(9)8-5/h2H,1H3,(H,7,8,9)
SMIL COC1=NC=C(F)C(=O)N1
IUPAC navn 5-fluor-2-methoxy-1H-pyrimidin-6-one
Molekylvægt (g/mol) 144.1
Formel vægt 144.0335