Få mere at vide
5-fluoro-4-hydrazino-2-methoxypyrimidine, TRC
Artikelnummer. 30180038
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180038 100 mg
30180215 50 mg
30180201 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30180038 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF600313100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 166524-64-7
Molekylær formel C5H7N4OF
Molekylvægt (g/mol) 158.13
IUPAC navn (5-fluoro-2-methoxypyrimidin-4-yl)hydrazine
SMIL COc1ncc(F)c(NN)n1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-fluoro-4-hydrazino-2-methoxypyrimidine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C5H7FN4O/c1-11-5-8-2-3(6)4(9-5)10-7/h2H,7H2,1H3,(H,8,9,10)
Formel vægt 158.0604