Få mere at vide
5-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazol Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30405761
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30405761 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30405761 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF595835250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole hydrochloride
CAS 84163-16-6
Molekylær formel C12 H13 F N2 O . Cl H
Mængde 250 mg
Synonym 4-(5-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H13FN2O.ClH/c13-9-1-2-11-10(7-9)12(15-16-11)8-3-5-14-6-4-8;/h1-2,7-8,14H,3-6H2;1H
SMIL Cl.Fc1ccc2onc(C3CCNCC3)c2c1
IUPAC navn 5-fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzoxazol; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 256.7
Formel vægt 256.0779