Få mere at vide
5-fluor-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazol-hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10453162
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10453162 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10453162 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07029DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1, 2-benzisoxazole hydrochloride
CAS 84163-16-6
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C12H14ClFN2O
MDL nummer MFCD06200879
Mængde 1 g
Synonym 5-fluoro-3-piperidin-4-yl benzo d isoxazole hydrochloride, 5-fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride, 5-fluoro-3-4-piperidinyl-1,2-benzisoxazole hydrochloride, 5-fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzoxazole hydrochloride, 5-fluoro-3-piperidin-4-yl benzo d isoxazole hcl, 4-5-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl piperidine hydrochloride, 1,2-benzisoxazole,5-fluoro-3-4-piperidinyl-, hydrochloride, pubchem11469, 5-fluoro-3-piperidin-4-yl benzisoxazole hcl salt, 5-fluoro-3-4-piperidyl benzo d isoxazole, chloride
InChI nøgle HSOJFILHZZEWJT-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CNCCC1C2=NOC3=C2C=C(C=C3)F.Cl
IUPAC navn 5-fluor-3-piperidin-4-yl-1,2-benzoxazol; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 256.705
PubChem CID 2794754
Formel vægt 256.71
Procent renhed 97%