Få mere at vide
5-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazolhydrochlorid, 96%
Artikelnummer. 15458285
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15458285 5 g 5g
15448285 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15458285 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33044.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 84163-16-6 | C12H14ClFN2O | 256,705 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84163-16-6
Molekylær formel C12H14ClFN2O
Molekylvægt (g/mol) 256.705
MDL nummer MFCD06200879
InChI nøgle HSOJFILHZZEWJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-3-piperidin-4-yl benzo d isoxazole hydrochloride, 5-fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride, 5-fluoro-3-4-piperidinyl-1,2-benzisoxazole hydrochloride, 5-fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzoxazole hydrochloride, 5-fluoro-3-piperidin-4-yl benzo d isoxazole hcl, 4-5-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl piperidine hydrochloride, 1,2-benzisoxazole,5-fluoro-3-4-piperidinyl-, hydrochloride, pubchem11469, 5-fluoro-3-piperidin-4-yl benzisoxazole hcl salt, 5-fluoro-3-4-piperidyl benzo d isoxazole, chloride
PubChem CID 2794754
IUPAC navn 5-fluor-3-piperidin-4-yl-1,2-benzoxazol; hydrochlorid
SMIL C1CNCCC1C2=NOC3=C2C=C(C=C3)F.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole hydrochloride
Smeltepunkt ∽298 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 256.71
Procent renhed 96%