Få mere at vide
5-Fluoro-2-oxindole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Fluoro-2-oxindole |
| CAS | 56341-41-4 |
| Molekylær formel | C8 H6 F N O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 5-Fluoro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 5-Fluoro-1,3-dihydroindol-2-one, 5-Fluoro-2,3-dihydro-2-oxoindole, 5-Fluoro-2,3-dihydroindol-2-one, 5-Fluoro-2-oxindole, 5-Fluoro-2-oxoindoline, 5-Fluoroindolin-2-one, 5-Fluorooxindole |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6FNO/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11)10-7/h1-3H,4H2,(H,10,11) |
| SMIL | Fc1ccc2NC(=O)Cc2c1 |
| IUPAC navn | 5-fluoro-1,3-dihydroindol-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.14 |
| Formel vægt | 151.0433 |