missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Fluoro-2-oxindole |
| CAS | 56341-41-4 |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 144°C to 146°C |
| Farve | Brown to White |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 96% min. (HPLC) |
| Molekylær formel | C8H6FNO |
| Mængde | 500 mg |
| Vis mere |
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?