Få mere at vide
5-Fluoro-2-nitrophenol, 99%
Artikelnummer. p-3758010 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 10378460
Brand: Thermo Scientific Acros 241970250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 446-36-6 | C6H4FNO3 | 157.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 446-36-6
Molekylær formel C6H4FNO3
Molekylvægt (g/mol) 157.1
MDL nummer MFCD00007107
InChI nøgle QQURWFRNETXFTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-5-fluorophenol, 3-fluoro-6-nitrophenol, phenol, 5-fluoro-2-nitro, 4-fluoro-2-hydroxynitrobenzene, 5-fluoro-2-nitro-phenol, pubchem1490, pubchem2371, acmc-209jzc, 3-fluoro 6-nitrophenol, 5-flouro-2-nitrophenol
PubChem CID 9937
IUPAC navn 5-fluor-2-nitrophenol
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-2-nitrophenol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 32°C to 35°C
Flammepunkt 91°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel FC6H3(NO2)OH
Mængde 25 g
Beilstein 06, II, 225
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vægt 157.1
Procent renhed 99%
Fysisk form Powder, Crystals or Crystalline Mass and/or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Fluoro-2-nitrophenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.