Få mere at vide
5-Fluoro-2-nitrophenol, 98%
Artikelnummer. 11434274
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11434274 250 g 250g
11414274 10 g 10g
11424274 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434274 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12568.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
CAS: 446-36-6 | C6H4FNO3 | 157,1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 446-36-6
Molekylær formel C6H4FNO3
Molekylvægt (g/mol) 157.1
MDL nummer MFCD00007107
InChI nøgle QQURWFRNETXFTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-5-fluorophenol, 3-fluoro-6-nitrophenol, phenol, 5-fluoro-2-nitro, 4-fluoro-2-hydroxynitrobenzene, 5-fluoro-2-nitro-phenol, pubchem1490, pubchem2371, acmc-209jzc, 3-fluoro 6-nitrophenol, 5-flouro-2-nitrophenol
PubChem CID 9937
IUPAC navn 5-fluor-2-nitrophenol
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-2-nitrophenol
Smeltepunkt 30 °C til 36 °C
Kogepunkt 260 °C
Flammepunkt 91 °C (195 °F)
Mængde 250 g
Beilstein 1870311
Formel vægt 157.1
Procent renhed 98%