Få mere at vide
5-Fluoro-2-nitrophenol, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Fluoro-2-nitrophenol |
| Smeltepunkt | 30°C to 36°C |
| Kogepunkt | 260°C |
| Flammepunkt | 91°C (195°F) |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 1870311 |
| Formel vægt | 157.1 |
| Procent renhed | 98% |