Få mere at vide
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluorid, TRC
Artikelnummer. 30403471
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30403471 5 g
1 options
Artikelnummer. 30403471 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF5946005G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride
CAS 393-09-9
Molekylær formel C7H3F4NO2
Mængde 5 g
Synonym 4-Fluoro-1-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene, alpha,alpha,alpha,5-Tetrafluoro-2-nitrotoluene, 1-Fluoro-3-trifluoromethyl-4-nitrobenzene, 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)nitrobenzene, 4-Fluoro-6-(trifluoromethyl)nitrobenzene, 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)fluorobenzene, 5-Fluoro-2-nitro(trifluoromethyl)benzene, NSC 10304
InChI formel InChI=1S/C7H3F4NO2/c8-4-1-2-6(12(13)14)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc(F)cc1C(F)(F)F
IUPAC navn 4-fluor-1-nitro-2-(trifluormethyl)benzen
Molekylvægt (g/mol) 209.1
Formel vægt 209.01