Få mere at vide
5-fluor-2-nitrobenzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425517
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15425517 1 g 1g
15435517 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15425517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32756.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 50594-78-0 | C7H3FN2O2 | 166.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50594-78-0
Molekylær formel C7H3FN2O2
Molekylvægt (g/mol) 166.11
MDL nummer MFCD01632196
InChI nøgle VCEQYKYTIDJWTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-nitrobenzenecarbonitrile, 2-cyano-4-fluoronitrobenzene, 5-fluoro-2-nitro-benzonitrile, benzonitrile, 5-fluoro-2-nitro, 2-cyano-4-fluoro-1-nitrobenzene, pubchem4591, acmc-1avy0, 3-cyano-4-nitrofluorobenzene, 4-fluoro-2-cyanonitrobenzene
PubChem CID 3756467
IUPAC navn 5-fluor-2-nitrobenzonitril
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C(F)C=C1C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Smeltepunkt 101°C to 105°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 166.11
Procent renhed 97%