Få mere at vide
5-Fluoro-2-nitroaniline, 97%
Artikelnummer. 15418388
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 15418388
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H61806.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2369-11-1 | C6H5FN2O2 | 156.12 g/mol
5-Fluoro-2-nitroanilin som mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-Fluoro-2-nitroanilin som mellemprodukt i organisk syntese.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på køligt, godt ventileret område. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2369-11-1
Molekylær formel C6H5FN2O2
Molekylvægt (g/mol) 156.12
MDL nummer MFCD00034065
InChI nøgle PEDMFCHWOVJDNW-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 5-fluor-2-nitroanilin
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-2-nitroaniline
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Synonym 2-nitro-5-fluoroaniline, 5-fluoro-2-nitrophenylamine, 2-amino-4-fluoronitrobenzene, 3-fluoro-6-nitroaniline, 5-fluoro-2-nitrobenzenamine, benzenamine, 5-fluoro-2-nitro, pubchem4476, acmc-1cegf, 5-fluoro-2-nitro-aniline, intermediates-zcf02632
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)N)[N+](=O)[O-]
PubChem CID 75399
Formel vægt 156.11
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof