Få mere at vide
5-Fluoro-2-nitroaniline, 97%
Artikelnummer. 15408388
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15408388 5 g 5g
15418388 25 g 25g
15428388 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15408388 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61806.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2369-11-1 | C6H5FN2O2 | 156.12 g/mol
5-Fluoro-2-nitroanilin som mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-Fluoro-2-nitroanilin som mellemprodukt i organisk syntese.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på køligt, godt ventileret område. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2369-11-1
Molekylær formel C6H5FN2O2
Molekylvægt (g/mol) 156.12
MDL nummer MFCD00034065
InChI nøgle PEDMFCHWOVJDNW-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 5-fluor-2-nitroanilin
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-2-nitroaniline
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Synonym 4-bromo-2,6-xylenol, phenol, 4-bromo-2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-4-bromophenol, 2,6-xylenol, 4-bromo, pubchem9579, 2, 4-bromo, acmc-2097aq, 4-bromo-2,6 dimethylphenol, 5-bromo-2-hydroxy-m-xylene, ksc495g0d
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
SMIL NC1=CC(F)=CC=C1[N+]([O-])=O
PubChem CID 16919
Formel vægt 156.11
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof