Få mere at vide
5-Fluoro-2-naphthalenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Fluoro-2-naphthalenol |
| CAS | 741693-88-9 |
| Molekylær formel | C10 H7 F O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7FO/c11-10-3-1-2-7-6-8(12)4-5-9(7)10/h1-6,12H |
| SMIL | Oc1ccc2c(F)cccc2c1 |
| IUPAC navn | 5-fluoronaphthalen-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.16 |
| Formel vægt | 162.048 |