Få mere at vide
5-Fluoro-2-methylphenyl Thiourea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Fluoro-2-methylphenyl Thiourea |
| CAS | 16822-86-9 |
| Molekylær formel | C8H9FN2S |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9FN2S/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)11-8(10)12/h2-4H,1H3,(H3,10,11,12) |
| SMIL | CC1=C(C=C(C=C1)F)NC(=S)N |
| IUPAC navn | (5-fluor-2-methylphenyl)thiourea |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.23 |
| Formel vægt | 184.047 |