Få mere at vide
5-Fluoro-2-methylphenyl Thiourea, TRC
Artikelnummer. 30395877
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30395877 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30395877 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF598223100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-2-methylphenyl Thiourea
CAS 16822-86-9
Molekylær formel C8H9FN2S
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H9FN2S/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)11-8(10)12/h2-4H,1H3,(H3,10,11,12)
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)F)NC(=S)N
IUPAC navn (5-fluor-2-methylphenyl)thiourea
Molekylvægt (g/mol) 184.23
Formel vægt 184.047
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.