Få mere at vide
5-Fluoro-2-methylbenzothiazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Fluoro-2-methylbenzothiazole |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6FNS/c1-5-10-7-4-6(9)2-3-8(7)11-5/h2-4H,1H3 |
| Formel vægt | 167.0205 |