Få mere at vide
5-Fluor-2-methylbenzensulfonylchlorid, 97 %
Artikelnummer. 11490483
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490483 1 g 1g
11400493 5 g 5g
11410493 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490483 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12641.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 445-05-6 | C7H6ClFO2S | 208,63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 445-05-6
Molekylær formel C7H6ClFO2S
Molekylvægt (g/mol) 208.63
MDL nummer MFCD00052958
InChI nøgle NPEWBMJAUUSBLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 5-fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride, 5-fluoro-2-methylbenzenesulfonylchloride, 5-fluoro-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, chloro 5-fluoro-2-methylphenyl sulfone, benzenesulfonyl chloride, 5-fluoro-2-methyl, 2-methyl-5-fluorobenzenesulfonyl chloride, pubchem5165, acmc-20ai7v, 5-fluoro-2-methylphenylsulfonyl chloride
PubChem CID 136286
IUPAC navn 5-fluor-2-methylbenzensulfonylchlorid
SMIL CC1=CC=C(F)C=C1S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-2-methylbenzenesulfonyl chloride
Tæthed 1.43
Kogepunkt 130 °C til 132 °C (15 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.536
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Beilstein 2643541
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 208.64
Procent renhed 97%