Få mere at vide
5-fluor-2-methylbenzen-1-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10755933
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10755933 10 g 10g
10226004 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10755933 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00317EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 445-05-6
Molekylær formel C7H6ClFO2S
Molekylvægt (g/mol) 208.63
MDL nummer MFCD00052958
InChI nøgle NPEWBMJAUUSBLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 5-fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride, 5-fluoro-2-methylbenzenesulfonylchloride, 5-fluoro-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, chloro 5-fluoro-2-methylphenyl sulfone, benzenesulfonyl chloride, 5-fluoro-2-methyl, 2-methyl-5-fluorobenzenesulfonyl chloride, pubchem5165, acmc-20ai7v, 5-fluoro-2-methylphenylsulfonyl chloride
PubChem CID 136286
SMIL CC1=CC=C(F)C=C1S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Lineær formel F(CH3)C6H3SO2Cl
Mængde 10 g
IUPAC navn 5-fluor-2-methylbenzen-1-sulfonylchlorid
Formel vægt 208.64
Procent renhed 97%