Få mere at vide
5-fluor-2-methoxyphenylmagnesiumbromid, 0,5 M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10453510 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10453510 50 mL AcroSeal™ Glasflaske 50ml
1 options
Artikelnummer. 10453510 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 431880500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 188132-02-7 | C7H6BrFMgO | 229.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-2-methoxyphenylmagnesium bromide
CAS 188132-02-7, 109-99-9
CAS min % 9.68, 85.49
CAS Max % 14.51, 90.32
Farve Gul til Brun
Tæthed 0.9480g/mL
Flammepunkt −17 °C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C7H6BrFMgO
Lineær formel F(OCH3)C6H3MgBr
MDL nummer MFCD01311481
Mængde 50 mL
Specifik vægtfylde 0.948
Synonym magnesium 1-fluoro-4-methoxybenzene-5-ide bromide, 5-fluoro-2-methoxyphenylmagnesium bromide solution, magnesium bromide 5-fluoro-2-methoxybenzen-1-ide 1/1/1, magnesium 2+ ion 5-fluoro-2-methoxybenzen-1-ide bromide, 5-fluoro-2-methoxyphenylmagnesium bromide 0.5 m solution in thf, spcseal, grignard reagent
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer
InChI nøgle ZYVBZHZWABCRCW-UHFFFAOYSA-M
SMIL COC1=CC=C(F)C=C1[Mg]Br
IUPAC navn magnesium;1-fluor-4-methoxybenzen-5-id;bromid
Molekylvægt (g/mol) 229.33
PubChem CID 2778879
Formel vægt 229.33
Fysisk form Løsning