Få mere at vide
5-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15475507
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15475507 25 g 25g
15465507 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32748.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 179897-94-0
Molekylær formel C7H8BFO3
Molekylvægt (g/mol) 169.95
MDL nummer MFCD01863526
InChI nøgle CCQKIRUMTHHPSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-methoxyphenyl boronic acid, 2-methoxy-5-fluorophenylboronic acid, 5-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 2-methoxy-5-fluorobenzeneboronic acid, 5-fluoro-2-methoxyphenylboronicacid, 2-borono-4-fluoroanisole, 3-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid, 5-fluoro-2-methoxyphenyl boranediol, 4-fluoroanisole-2-boronic acid, boronic acid, 5-fluoro-2-methoxyphenyl
PubChem CID 2782673
IUPAC navn (5-fluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid
SMIL COC1=CC=C(F)C=C1B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
Mængde 25 g
Formel vægt 169.95
Procent renhed 98%