Få mere at vide
5-fluor-2-hydroxypyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10852241 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10852241 5 g Glasflaske 5g
10322260 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10852241 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 432580050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51173-05-8 | C5H4FNO | 113.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51173-05-8
Molekylær formel C5H4FNO
Molekylvægt (g/mol) 113.09
MDL nummer MFCD03092918
InChI nøgle KLULSYPVWLJZAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-hydroxypyridine, 5-fluoropyridin-2-ol, 2-hydroxy-5-fluoropyridine, 5-fluoropyridin-2 1h-one, 3-fluoro-6-hydroxypyridine, 2 1h-pyridinone, 5-fluoro, 5-fluoro-2 1h-pyridinone, 5-fluoro-2-pyridinol, 5-fluoropyridin-2-ol hydrobromide, pubchem6566
PubChem CID 2762864
IUPAC navn 5-fluor-lH-pyridin-2-on
SMIL C1=CC(=O)NC=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-2-hydroxypyridine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 152.0°C to 153.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 113.09
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Fluoro-2-hydroxypyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.