Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals (+)-5-fluor-2'-deoxyuridin, 99+ % Artikelnummer.: 10144760
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    390.00 DKK
    387.45 DKK / 100mg
    Spare 2.55 DKK
    0.65% Slukket
Thermo Scientific Chemicals (+)-5-fluor-2'-deoxyuridin, 99+ %
Artikelnummer. p-4510277 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
100 mg, Glasflaske, 100mg
Mængde:
100 mg
500 mg
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
2.5g
500mg
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10144760
Brand: Thermo Scientific Chemicals 227601000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    390.00 DKK
    387.45 DKK / 100mg
    Spare 2.55 DKK
    0.65% Slukket
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 50-91-9 | C9H11FN2O5 | 246.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-91-9
Molekylær formel C9H11FN2O5
Molekylvægt (g/mol) 246.19
MDL nummer MFCD00006530
InChI nøgle ODKNJVUHOIMIIZ-RRKCRQDMSA-N
Synonym floxuridine, 2'-deoxy-5-fluorouridine, 5-fluoro-2'-deoxyuridine, 5-fluorodeoxyuridine, fluorodeoxyuridine, floxuridin, fudr, deoxyfluorouridine, fluoruridine deoxyribose, fdurdVis mereVis mindre
PubChem CID 5790
ChEBI CHEBI:60761
IUPAC navn 5-fluor-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
SMIL OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(F)C(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-5-Fluoro-2′-deoxyuridine
Smeltepunkt 148.0°C to 153.0°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0.5% (60°C, 4 hrs) (vacuum) max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 mg
Merck Index 15,4144
Specifik rotationstilstand + 35.90 (20.00°C c=1,water)
Specifik rotation + 35.90
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,practically insoluble in chcl3,insoluble in ether and hexane
Formel vægt 246.19
Procent renhed 99+%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0474880 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato05/08/2025 Artikelnummer227601000,227600025,227605000
PartinummerA0464240 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/07/2024 Artikelnummer227601000,227600025,227605000
PartinummerA0456661 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato28/09/2023 Artikelnummer227601000,227600025,227605000
PartinummerA0398357 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato16/12/2022 Artikelnummer227601000,227600025,227605000
PartinummerA0409608 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/12/2022 Artikelnummer227601000,227600025,227605000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+)-5-Fluoro-2'-deoxyuridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals (+)-5-fluor-2'-deoxyuridin, 99+ % >