Få mere at vide
5-Fluoro-2'-deoxyuridin, 98+%
Beskrivelse
5-Fluoro-2'-deoxyuridin virker som et antiviralt og antineoplastisk middel. Det bruges også til diagnose af nyrefunktion. Yderligere bruges det som et eksperimentelt anticancermiddel, som viser aktivitet mod en række maligne neoplasmer. Det bruges også som en hæmmer af thymidylatsyntetase og DNA-syntese. Ud over dette spiller det en vigtig rolle i behandlingen af tyktarmskræft.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløseligt i vand, alkohol, isopropylalkohol, methanol, vandige buffere, acetone, dimethylsulfoxid og ethanol. Uopløseligt i ether, benzen og chloroform.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Fluoro-2'-deoxyuridine |
| Smeltepunkt | 148 °C til 151 °C |
| Mængde | 100 mg |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 2645818 |
| Merck Index | 14,4112 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, alkohol, isopropylalkohol, methanol, vandige buffere, acetone, dimethylsulfoxid og ethanol. Uopløselig i ether, benzen og kloroform. |
| Formel vægt | 246.2 |
| Procent renhed | ≥98% |
Sikkerhed og håndtering
- 5-Fluoro-2'-deoxyuridine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Floxuridine