Få mere at vide
5-Fluoro-2'-deoxyuridin, 98+%
Artikelnummer. 11379205
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11379205 500 mg 500mg
11389205 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11379205 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16497.ME
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1446.29 DKK
    1228.65 DKK / 500mg
    Spare 217.64 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 50-91-9 | C9H11FN2O5 | 246,19 g/mol
5-Fluoro-2'-deoxyuridin virker som et antiviralt og antineoplastisk middel. Det bruges også til diagnose af nyrefunktion. Yderligere bruges det som et eksperimentelt anticancermiddel, som viser aktivitet mod en række maligne neoplasmer. Det bruges også som en hæmmer af thymidylatsyntetase og DNA-syntese. Ud over dette spiller det en vigtig rolle i behandlingen af tyktarmskræft.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol, isopropylalkohol, methanol, vandige buffere, acetone, dimethylsulfoxid og ethanol. Uopløseligt i ether, benzen og chloroform.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-91-9
Molekylær formel C9H11FN2O5
Molekylvægt (g/mol) 246.19
MDL nummer MFCD00006530
InChI nøgle ODKNJVUHOIMIIZ-RRKCRQDMSA-N
Synonym floxuridine, 2'-deoxy-5-fluorouridine, 5-fluoro-2'-deoxyuridine, 5-fluorodeoxyuridine, fluorodeoxyuridine, floxuridin, fudr, deoxyfluorouridine, fluoruridine deoxyribose, fdurd
PubChem CID 5790
ChEBI CHEBI:60761
IUPAC navn 5-fluor-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
SMIL OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(F)C(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-2'-deoxyuridine
Smeltepunkt 148 °C til 151 °C
Mængde 500 mg
FN nummer UN2811
Beilstein 2645818
Merck Index 14,4112
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, alkohol, isopropylalkohol, methanol, vandige buffere, acetone, dimethylsulfoxid og ethanol. Uopløselig i ether, benzen og kloroform.
Formel vægt 246.2
Procent renhed ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Fluoro-2'-deoxyuridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Floxuridine