Få mere at vide
5-Fluoro-2,4-dichloropyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30399643
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30399643 1 g
1 options
Artikelnummer. 30399643 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF5909601G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-2,4-dichloropyrimidine
CAS 2927-71-1
Molekylær formel C4 H Cl2 F N2
Mængde 1 g
Synonym Pyrimidine, 2,4-dichloro-5-fluoro- (7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine (ACI), 2,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine, 5-Fluoro-2,4-dichloropyrimidine, NSC 70442
InChI formel InChI=1S/C4HCl2FN2/c5-3-2(7)1-8-4(6)9-3/h1H
SMIL Fc1cnc(Cl)nc1Cl
IUPAC navn 2,4-dichlor-5-fluoropyrimidin
Molekylvægt (g/mol) 166.97
Formel vægt 165.9501