Få mere at vide
5-Fluoro-2,3-dihydrobenzofuran, TRC
Artikelnummer. 30400736
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30400736 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30400736 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF401740100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-2,3-dihydrobenzofuran
CAS 245762-35-0
Molekylær formel C8H7OF
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H7FO/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-2,5H,3-4H2
SMIL C1=C(C=C2CCOC2=C1)F
Molekylvægt (g/mol) 138.13
Formel vægt 138.0481