Få mere at vide
5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one |
| CAS | 700-84-5 |
| Molekylær formel | C9H7FO |
| MDL nummer | MFCD00041031 |
| Mængde | 10 g |
| SMIL | O=C1CCC2=C1C=CC(F)=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.15 |
| Procent renhed | 98% |