Få mere at vide
5-fluor-1H-indazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463347
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15463347 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15463347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26033.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 348-26-5 | C7H5FN2 | 136.129 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-1H-indazole
CAS 348-26-5
Smeltepunkt 122 °C til 124 °C
Molekylær formel C7H5FN2
MDL nummer MFCD04972877
Mængde 1 g
Synonym 5-fluoroindazole, 5-fluoro-2h-indazole, 1h-indazole, 5-fluoro, chembl16076, 5-fluoranyl-1h-indazole, 2h-indazole, 5-fluoro, acmc-209zy1, indazole, 5-fluoro, 5-fluoro-1h-indazole
InChI nøgle LIWIWTHSKJBYDW-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC2=C(C=C1F)C=NN2
IUPAC navn 5-fluor-lH-indazol
Molekylvægt (g/mol) 136.129
PubChem CID 17842486
Formel vægt 136.13
Procent renhed 98%