Få mere at vide
5-Fluoro-1-pentyne, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Fluoro-1-pentyne |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7F/c1-2-3-4-5-6/h1H,3-5H2 |
| Formel vægt | 86.0532 |