missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Fluoro-1-methylbenzimidazole, TRC

Artikelnummer. 30408601
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30408601 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30408601 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF5970351G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-1-methylbenzimidazole
CAS 1365271-95-9
Molekylær formel C8H7FN2
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H7FN2/c1-11-5-10-7-4-6(9)2-3-8(7)11/h2-5H,1H3
SMIL Cn1cnc2cc(F)ccc12
Molekylvægt (g/mol) 150.15
Formel vægt 150.0593
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.