Få mere at vide
5-Fluoro-1-methylbenzimidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Fluoro-1-methylbenzimidazole |
| CAS | 1365271-95-9 |
| Molekylær formel | C8H7FN2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7FN2/c1-11-5-10-7-4-6(9)2-3-8(7)11/h2-5H,1H3 |
| SMIL | Cn1cnc2cc(F)ccc12 |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.15 |
| Formel vægt | 150.0593 |