Få mere at vide
5-Fluoro-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carbonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Fluoro-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carbonitrile |
| CAS | 1887015-55-5 |
| Molekylær formel | C7H5FN2O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 5-Fluoro-1,6-dihydro-1-methyl-6-oxo-2-pyridinecarbonitrile, Olutasidenib Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5FN2O/c1-10-5(4-9)2-3-6(8)7(10)11/h2-3H,1H3 |
| SMIL | N#CC1=CC=C(F)C(=O)N1C |
| IUPAC navn | 5-fluoro-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.13 |
| Formel vægt | 152.04 |