Få mere at vide
Applied Biosystems™ 5' Fluorescerende mærket Oligo
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7075580
Mængde:
10.000 pmol
300.000 pmol
80.000 pmol
Pakningsstørrelse:
1 sæt
300pmol
Hver
Artikelnummer. 11563827
Brand: Applied Biosystems™ 450007
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
5' Fluorescerende mærket Oligo
  • Valg af leverede vægte
  • Til brug i fragmentanalyse, genekspressionsundersøgelser, genotypebestemmelse og PCR
  • Alle oligoer afsaltes; større skalaer af mærkede primere har en mulighed for HPLC-oprensning
  • Bemærk: HPLC-rensning reducerer udbyttet til det halve
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
Anbefalet opbevaring
Store at -20°C. Shelf Life: 12 months from manufacturing date.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Oligonukleotider, primere
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C).
Oprensningsmetode Afsaltet, Mulighed for HPLC-rensning med større skala
Etiket eller farvestof 6-FAM™ , TET™ , VIC™ , HEX™ , NED™ , PET™
Primer 5' Mærket
Mængde 10.000 pmol
Grad HPLC
Form Opløsning eller tørret ned