Få mere at vide
Invitrogen™ 5' Fluorescerende mærket Oligo
Beskrivelse
Brugerdefinerede 5'-mærkede primere er ideelle til applikationer, herunder fragmentanalyse, genekspressionsundersøgelser, genotypebestemmelse og PCR. Vælg blandt FAM™ , TET™ , VIC™ , HEX™ , NED™ , og PET™ som fluorescerende 5'-mærker. Oligoer afsaltes; HPLC-oprensning er også tilgængelig.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 5' fluorescerende mærket enkelt primer, 300 kpmol |
| Produkttype | 5' fluorescerende mærket enkelt primer |
| Længde (metrisk) | 1.524 m |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C). |
| Oprensningsmetode | Afsaltet, HPLC |
| Etiket eller farvestof | FAM, HEX , NED , PET , TET , VIC |
| Primer | 5' Mærket |
| Mængde | 300.000 pmol |
| Grad | HPLC |
| Til brug med (applikation) | Fragmentanalyse, Genekspressionsundersøgelser, Genotyping, PCR |