Få mere at vide
Invitrogen™ 5' Fluorescerende mærket Oligo
Artikelnummer. 15438394
Skift visning
Produkttype:
5' fluorescerende mærket enkelt primer
5' mærkede primere
Brugerdefineret 5' fluorescerende mærket Oligo Primere
Custom Prism Primer
Oligonukleotider, primere
Mængde:
10.000 pmol
300.000 pmol
80.000 pmol
Pakningsstørrelse:
1 sæt
300pmol
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Mængde Pakningsstørrelse
15438394 5' mærkede primere 80.000 pmol 1 sæt
11563827 Oligonukleotider, primere 10.000 pmol Hver
11573837 Brugerdefineret 5' fluorescerende mærket Oligo Primere 80.000 pmol Hver
15521134 5' fluorescerende mærket enkelt primer 300.000 pmol 300pmol
11539446 Custom Prism Primer 300.000 pmol Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15438394 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 450006H
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
5' Fluorescerende mærket Oligo
Brugerdefinerede 5'-mærkede primere er ideelle til applikationer, herunder fragmentanalyse, genekspressionsundersøgelser, genotypebestemmelse og PCR. Vælg blandt FAM™ , TET™ , VIC™ , HEX™ , NED™ , og PET™ som fluorescerende 5'-mærker. Oligoer afsaltes; HPLC-oprensning er også tilgængelig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Leveringstype Opløsning eller tørret ned
Oversigt 5'-mærkede primere, 1 rør, 40.000 pmol HPLC-udbytte, 6-FAM™ , TET™ , VIC™ , HEX™ , NED™ , PET™ 5' Reporter Dye, 12 måneders holdbarhed, stuetemperatur forsendelsesbetingelser,– °20 C opbevaringstemperatur, til fragmentanalyse, genekspressionsundersøgelser, genotypning og PCR
Produkttype 5' mærkede primere
Længde (metrisk) 1.524 m
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C).
Oprensningsmetode Afsaltet, Mulighed for HPLC-rensning med større skala
Etiket eller farvestof FAM, HEX , NED , PET , TET , VIC
Primer 5' Mærket
Mængde 80.000 pmol
Grad HPLC
Til brug med (applikation) Fragmentanalyse, Genekspressionsundersøgelser, Genotyping, PCR
Form Leveres enten i opløsning eller tørret ned