Få mere at vide
Applied Biosystems™ 5' Fluorescerende mærket Oligo
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11573837
Mængde:
10.000 pmol
300.000 pmol
80.000 pmol
Pakningsstørrelse:
1 sæt
300pmol
Hver
Artikelnummer. 11573837
Brand: Applied Biosystems™ 450006
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
5' Fluorescerende mærket Oligo
Brugerdefinerede 5'-mærkede primere er ideelle til applikationer, herunder fragmentanalyse, genekspressionsundersøgelser, genotypebestemmelse og PCR. Vælg blandt FAM™ , TET™ , VIC™ , HEX™ , NED™ , og PET™ som fluorescerende 5'-mærker. Oligoer afsaltes; HPLC-oprensning er også tilgængelig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Brugerdefineret 5' fluorescerende mærket Oligo Primere, 80000 pmol, 40000 pmol Minimum HPLC-udbytte, 6-FAM™ , TET™ , VIC™ , HEX™ , NED™ , PET™ 5' Reporter Dye, 12 måneders holdbarhed,– °20 C Opbevaringstemperatur, afsaltet rensning, opløsning eller tørret format, leveret enten i opløsning eller tørret ned
Produkttype Brugerdefineret 5' fluorescerende mærket Oligo Primere
Opbevaringsbuffer TE eller vand
Længde (metrisk) 1.524 m
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C).
Etiket eller farvestof FAM, HEX , NED , PET , TET , VIC
Primer 5' Mærket
Mængde 80.000 pmol
Grad Afsaltet, HPLC
Til brug med (applikation) Fragmentanalyse, Genekspressionsundersøgelser, Genotyping, PCR
Form Opløsning eller tørret ned