Få mere at vide
Invitrogen™ 5' Fluorescerende mærket Oligo
Artikelnummer. 11563827
Skift visning
Produkttype:
5' fluorescerende mærket enkelt primer
5' mærkede primere
Brugerdefineret 5' fluorescerende mærket Oligo Primere
Custom Prism Primer
Oligonukleotider, primere
Mængde:
10.000 pmol
300.000 pmol
80.000 pmol
Pakningsstørrelse:
1 sæt
300pmol
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Mængde Pakningsstørrelse
11563827 Oligonukleotider, primere 10.000 pmol Hver
15438394 5' mærkede primere 80.000 pmol 1 sæt
11573837 Brugerdefineret 5' fluorescerende mærket Oligo Primere 80.000 pmol Hver
15521134 5' fluorescerende mærket enkelt primer 300.000 pmol 300pmol
11539446 Custom Prism Primer 300.000 pmol Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11563827 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 450007
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
5' Fluorescerende mærket Oligo
  • Valg af leverede vægte
  • Til brug i fragmentanalyse, genekspressionsundersøgelser, genotypebestemmelse og PCR
  • Alle oligoer afsaltes; større skalaer af mærkede primere har en mulighed for HPLC-oprensning
  • Bemærk: HPLC-rensning reducerer udbyttet til det halve
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
Anbefalet opbevaring
Store at -20°C. Shelf Life: 12 months from manufacturing date.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Oligonukleotider, primere
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C).
Oprensningsmetode Afsaltet, Mulighed for HPLC-rensning med større skala
Etiket eller farvestof 6-FAM™ , TET™ , VIC™ , HEX™ , NED™ , PET™
Primer 5' Mærket
Mængde 10.000 pmol
Grad HPLC
Form Opløsning eller tørret ned