Få mere at vide
Applied Biosystems™ 5' Fluorescerende mærket Oligo
Artikelnummer. 11539446
Mængde:
10.000 pmol
300.000 pmol
80.000 pmol
Pakningsstørrelse:
1 sæt
300pmol
Hver
Artikelnummer. 11539446
Brand: Applied Biosystems™ 450017
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
5' Fluorescerende mærket Oligo
Brugerdefinerede 5'-mærkede primere er ideelle til applikationer, herunder fragmentanalyse, genekspressionsundersøgelser, genotypebestemmelse og PCR. Vælg blandt FAM™ , TET™ , VIC™ , HEX™ , NED™ , og PET™ som fluorescerende 5'-mærker. Oligoer afsaltes; HPLC-oprensning er også tilgængelig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Brugerdefinerede 5'-mærkede primere, 300.000 pmol, 6-FAM™ , TET™ , VIC™ , HEX™ , NED™ , PET™ 5' reporterfarve, 12 måneders holdbarhed, afsaltet, mulighed for HPLC-rensning med større skala, opbevaring kl.– 20 C, °Til Brug i Fragment
Produkttype Custom Prism Primer
Længde (metrisk) 1.524 m
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Etiket eller farvestof FAM, HEX , NED , PET , TET , VIC
Primer 5' Mærket
Mængde 300.000 pmol
Grad Afsaltet, HPLC
Til brug med (applikation) Fragmentanalyse, Genekspressionsundersøgelser, Genotyping, PCR
Form Opløsning eller tørret ned