Få mere at vide
Tocris Bioscience™ 5-Ethynyluridine
Beskrivelse
5-Ethynyluridine is a cell-permeable uridine analog. 5-Ethynyluridine can be used in vitro and in vivo to label newly synthesized RNA. 5-Ethynyluridine can be used to study changes in transcription.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-((2 R,3 R,4 S,5 R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-ethynylpyrimidine-2,4(1 H,3 H)-dione |
| CAS | 69075-42-9 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | DNA, RNA and Protein Synthesis Compounds |
| Molekylær formel | C11H12N2O6 |
| Renhed | 0.98 |