Få mere at vide
Tocris Bioscience™ 5-Ethynyluridine
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18728366
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18728366 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18728366 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7206/10
Uridine analog, used for labeling RNA synthesis
5-Ethynyluridine is a cell-permeable uridine analog. 5-Ethynyluridine can be used in vitro and in vivo to label newly synthesized RNA. 5-Ethynyluridine can be used to study changes in transcription.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-((2 R,3 R,4 S,5 R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-ethynylpyrimidine-2,4(1 H,3 H)-dione
CAS 69075-42-9
Mængde 10 mg
Mål DNA, RNA and Protein Synthesis Compounds
Molekylær formel C11H12N2O6
Renhed 0.98