Få mere at vide
5-Ethynyl Nicotine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Ethynyl Nicotine |
| CAS | 179120-92-4 |
| Molekylær formel | C12 H14 N2 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2/c1-3-10-7-11(9-13-8-10)12-5-4-6-14(12)2/h1,7-9,12H,4-6H2,2H3/t12-/m0/s1 |
| SMIL | CN1CCC[C@H]1c2cncc(c2)C#C |
| IUPAC navn | 3-ethynyl-5-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.25 |
| Formel vægt | 186.1157 |