Få mere at vide
5-Ethynyl-2’-deoxyuridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Ethynyl-2'-deoxyuridine |
| CAS | 61135-33-9 |
| Molekylær formel | C11 H12 N2 O5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | EdU, 2'-Deoxy-5-ethynyluridine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O5/c1-2-6-4-13(11(17)12-10(6)16)9-3-7(15)8(5-14)18-9/h1,4,7-9,14-15H,3,5H2,(H,12,16,17)/t7-,8+,9+/m0/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(C#C)C(=O)NC2=O |
| IUPAC navn | 5-ethynyl-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 252.22 |
| Formel vægt | 252.0746 |